Learn More
Jenway™ Sonda di conducibilità con piastra in platino e corpo in vetro Jenway™
Codice prodotto. 11410509
Cambia vista
Click to view available options
Costante di cella:
0.1 ±20%
1 ±10%
Intervalli di misurazione:
0 - 150 mS/cm
Da 0 a 500 mS/cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Costante di cella Intervalli di misurazione Dimensione della confezione
11410509 1 ±10% 0 - 150 mS/cm Pezzo
11420509 0.1 ±20% Da 0 a 500 mS/cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410509 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 9996836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00€
    246.16€ / pezzi 1
    Risparmia 131.84€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Per l'uso insieme a conduttimetri Jenway™ 4510, 4520 e 3540. Le sonde di conducibilità con corpo in vetro Jenway™ sono indicate per soluzioni a bassa conducibilità, soluzioni di acqua pura e soluzioni di conducibilità per uso generico.
  • For use Jenway™ conductivity meters – 4510, 4520 and 3540
  • Glass Bodied
  • Platinum plated
Specifica
Costante di cella 1 ±10%
Da utilizzare con (applicazione) Uso generico, misurazione della conducibilità per QC accurato e attività di ricerca
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conduttimetro 4510
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0 - 100 °C
Tipo Cella di conducibilità
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Materiale Corpo in vetro e piastra in platino
Intervalli di misurazione 0 - 150 mS/cm
Sonda Conducibilità