Learn More
Jenway™ Sonda di conducibilità con piastra in platino e corpo in vetro Jenway™
Description
- Da utilizzare con conduttimetri Jenway™ – 4510, 4520 e 3540
- Corpi in vetro
- Platinato
Specifications
Specifications
| Costante di cella | 0.1 ±20% |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per misurazioni di soluzioni a bassa conducibilità e di acqua pura |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Conduttimetri 4510, 4210 e 3540 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 0 a 100 °C |
| Tipo | Cella di conducibilità |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Materiale | Corpo in vetro e piastra in platino |
| Intervalli di misurazione | Da 0 a 500 mS/cm |
| Show More |