Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ KCl PH Electrode Filling Solution
Codice prodotto. 11480479
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480479 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11480479 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 9995951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00€
    47.47€ / 100mL
    Risparmia 8.53€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Optimize the performance of your Jenway meter
  • Facile da installare
Specifica
Concentrazione 3M
Tipo di soluzione di riempimento pH Electrode Filling
Quantità 100 mL