Learn More
Jenway™ Model 7300 Visible Single Beam Spectrophotometer
Codice prodotto. 13104594
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Visible Spectrophotometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
13104594 Visible Spectrophotometer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13104594 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 8305815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3425.00€
    3166.03€ / pezzi 1
    Risparmia 258.97€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Ideal for routine testing in clinical, veterinary, pharmaceutical and QC laboratories. Jenway™ Model 7300 Visible Single Beam Spectrophotometer uses icon-driven software and has improved navigation system for easy and intuitive usability.
  • Icon driven software
  • Small footprint
  • Autologging capabilities
  • Press to read xenon lamp
  • Extensive range of accessories available
  • 3 year warranty
Specifica
Concentrazione –300 to 9999
Profondità (sistema metrico) 400 mm
Sorgente luminosa Tungsten Halogen
Larghezza di banda spettrale 5 nm
Tipo Visible Spectrophotometer
Wavelength Range 320 to 1000 nm
Da utilizzare con (applicazione) For Use In Education And General Qc Laboratories
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Design ottico Single Beam
Risoluzione 1 nm
Warranty 3 Years
Accuratezza della lunghezza d'onda ±2 nm
Peso (sistema metrico) 6 kg
Larghezza (sistema metrico) 275 mm