Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ PH Electrode Storage Solution
Codice prodotto. 11490479
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
150mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490479 250 mL 150mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11490479 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 9995960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    46.60€ / 150mL
    Risparmia 13.40€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Optimize the performance of your Jenway meter
  • Facile da installare
Specifica
Tipo di soluzione di riempimento pH Electrode Storage
Quantità 250 mL