Learn More
Jenway™ Elettrodi per pH Jenway™
Codice prodotto. 11430629
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Tipi di connettore:
2mm plug
3150/3205 waterproof connector
BNC
BNC/8 pin mini-DIN
S7
Diametro (sistema metrico):
4.5 mm
6 mm
12 mm
Materiale:
Epoxy
Vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Tipi di connettore Diametro (sistema metrico) Materiale Dimensione della confezione
11430629 120 mm BNC 12 mm Vetro Pezzo
13107184 150 mm BNC 6 mm Vetro Pezzo
11410499 90 mm BNC 4.5 mm Vetro Pezzo
11440499 90 mm BNC 6 mm Vetro Pezzo
11440629 120 mm 2mm plug 12 mm Vetro Pezzo
13107424 120 mm 3150/3205 waterproof connector 12 mm Epoxy Pezzo
11490619 40 mm BNC 6 mm Vetro Pezzo
11460499 120 mm BNC/8 pin mini-DIN 12 mm Epoxy Pezzo
11449489 120 mm S7 12 mm Epoxy Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11430629 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 1009059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    111.92€ / pezzi 1
    Risparmia 24.08€
    17% Sconto
In stock
Use these electrodes for advanced applications where faster response times and greater reproducibility are required.
  • Veloce conseguimento dell'equilibrio
  • Tempi di risposta significativamente ridotti
  • Riproducibilità notevolmente maggiore
  • Deriva a lungo termine significativamente ridotta
Specifica
Tipi di connettore BNC
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Sealed Nnon-combination pH Electrode
Dimensioni (L x P x A) 12 dia. x 120 mm L
Da utilizzare con (applicazione) general purpose pH measurement for accurate Q.C. and research work
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 80°C