Learn More
Jenway™ Elettrodo per temperatura pH Jenway™
Codice prodotto. 11420499
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Resina epossidica
Vetro
Descrizione:
Bulb end type
Tipo con estremità piatta
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Descrizione Dimensione della confezione
11420499 Resina epossidica Tipo con estremità piatta Pezzo
11440479 Vetro Bulb end type Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11420499 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 9996043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00€
    211.03€ / pezzi 1
    Risparmia 49.97€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Gli elettrodi per temperatura pH Jenway™ vengono utilizzati in combinazione con i misuratori di pH Jenway™ – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 e 4330.
  • ™–
  • Combination Type
  • Ricaricabile
  • Reference Type: AgCl
  • Isopotential: ±
Specifica
Tipi di connettore BNC
Descrizione Tipo con estremità piatta
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Dimensioni (L x P) 12 dia. x 120 mm L
Tipo Combinazione
Da utilizzare con (applicazione) Misurazioni di estratti alimentari e piastre di agar, la testa piatta è ideale per la misurazione di superfici
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale Resina epossidica
Intervallo di pH Da 0 a 14
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0 a 80 °C