Learn More
Jenway™ Elettrodo per temperatura pH Jenway™
Codice prodotto. 11440479
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Resina epossidica
Vetro
Descrizione:
Bulb end type
Tipo con estremità piatta
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Descrizione Dimensione della confezione
11440479 Vetro Bulb end type Pezzo
11420499 Resina epossidica Tipo con estremità piatta Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11440479 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 9996035
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli elettrodi per temperatura pH Jenway™ vengono utilizzati in combinazione con i misuratori di pH Jenway™ – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 e 4330.
  • ™–
  • Combination Type
  • Ricaricabile
  • Reference Type: AgCl
  • Isopotential: ±
Specifica
Tipi di connettore BNC
Descrizione Bulb end type
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Dimensioni (L x P) 12 dia. x 120 mm L
Tipo Combinazione
Da utilizzare con (applicazione) General purpose pH measurement for accurate Q.C. and research work
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°