Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Quartz Cuvettes
Marca:  Cole-Parmer™ 035056
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12712705
  • 334.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
15-03-2021
Specifica
7.0 mL
Quartz
Cuvette
20mm
20 mm