Learn More
Jenway™ Variable Double Beam Spectrophotometer
Codice prodotto. 13236389
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13236389 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13236389 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 8307006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9805.00€
    8775.19€ / pezzi 1
    Risparmia 1029.81€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Use this spectrophotometer for photometrics, concentration, multi-wavelength, spectrum scanning, kinetics, quantitation, DNA/RNA and protein analysis. Jenway™ Variable Double Beam Spectrophotometers feature highly stable optics and two detectors, optimizing measurement accuracy.
  • Double beam spectrophotometer with highly stable optics
  • Variable spectral bandwidth 0.5, 1, 2, 4, 5nm
  • Integrated user interface
  • USB port for data storage
  • Conforms to European Pharmacopeia requirements
  • Jenway Prism PC software included as standard
  • Extensive range of accessories available
  • 1 year warranty
Specifications
Concentrazione 0 to 99999
Profondità (sistema metrico) 450 mm
Sorgente luminosa Tungsten Halogen/Deuterium
Larghezza di banda spettrale 0.5, 1, 2, 4, 5 nm Variable
Tipo Variable Double Beam Spectrophotometer
Tensione 230 V
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Requisiti elettrici 120 VA, 220/110 V, 50/60 Hz
Da utilizzare con (applicazione) Ideal For Quality Control, General Research, Pharmaceutical, Biochemical And Clinical Laboratory Applications
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Rumore 0.0005A
Design ottico Double
Risoluzione 0.1%T, 0.001A
Scan Speed 100 to 2000 nm/min.
Luce dispersa <0.05%T at 220 and 360 nm
Accuratezza della lunghezza d'onda ±0.3 nm (at 0.5 and 1 nm bandwidth) ±0.5 (at 2, 4 and 5 nm bandwidth)
Peso (sistema metrico) 22 kg
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Frequenza 60 Hz