Learn More
JK184, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496156
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496156 100 mg 100mg
16488327 5 mg -
16435638 10 mg 10mg
16411807 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16496156 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13307
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress JK184 is a potent Hedgehog (Hh) pathway inhibitor with IC50 of 30 nM in mammalian cells.
JK184 is a potent Hedgehog (Hh) pathway inhibitor with IC50 of 30 nM in mammalian cells.
Specifica
Materiale o nome chimico JK184
CAS 315703-52-7
Colore Pink
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H18N4OS
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (142.68 mM)
SMILES CC1=C(C2=CSC(NC3=CC=C(OCC)C=C3)=N2)N4C=CC=CC4=N1
Molecular Weight (g/mol) 350.44
Peso formulazione 350.44
Percent Purity 99.37%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only