Learn More
JLK 6, TRC
Codice prodotto. 30389172
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30389172 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389172 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCJ21198525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico JLK 6
CAS 62252-26-0
Formula molecolare C10H8ClNO3
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8ClNO3/c1-14-10-8(11)6-3-2-5(12)4-7(6)9(13)15-10/h2-4H,12H2,1H3
SMILES COC1=C(Cl)c2ccc(N)cc2C(=O)O1
IUPAC Name 7-amino-4-chloro-3-methoxyisochromen-1-one
Molecular Weight (g/mol) 225.63
Peso formulazione 225.0193 g/mol
Percent Purity >95% (HPLC)