missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JMJD4 Antibody (JMJD4/32b/H12), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18755571 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18755571 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18755571 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP250425JF646

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

JMJD4 Monoclonal antibody specifically detects JMJD4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene JMJD4
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, KnockDown
Classificazione Monoclonal
Clone JMJD4/32b/H12
Coniugato Janelia Fluor 646
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene FLJ12517, jumonji domain containing 4, jumonji domain-containing protein 4
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant protein
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Epigenetics
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 65094
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.