Learn More
R&D Systems™ JNJ 10191584 maleate
Codice prodotto. 18075572
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18075572 50 mg 50mg
18044202 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18075572 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2441/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00€
    926.10€ / 50mg
    Risparmia 53.90€
    5% Sconto
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective H4 receptor antagonist; orally active
Highly selective histamine H4 receptor silent antagonist; binds with high affinity to the human H4 receptor (Ki = 26 nM). > 540-fold selective over the H3 receptor (Ki = 14.1 μM). Inhibits mast cell and eosinophil chemotaxis in vitro with IC50 values of 138 and 530 nM respectively. Orally active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 869497-75-6
Formula molecolare C17H21ClN4O5
Specifica
Materiale o nome chimico JNJ 10191584 maleate
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 394.81
Purezza >99%
Peso molecolare 396.83