Learn More
Tocris Bioscience™ JNJ 28871063 hydrochloride
Codice prodotto. 18055512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18055512 10 mg 10mg
18004652 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18055512 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 3352/10
Potent ErbB receptor family inhibitor
Potent and selective ErbB receptor family inhibitor (IC50 values are 21, 22 and 38 nM for ErbB4, EGFR and ErbB2 respectively). Displays potent growth inhibition of human cancer cell lines overexpressing ErbB2 in vitro (IC50 = 60 - 168 nM) and inhibits growth of human tumor xenografts in vivo. Brain penetrant and orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 944342-90-9
Formula molecolare C24H28Cl2N6O3
Specifica
Materiale o nome chimico JNJ 28871063 hydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 519.42
Purezza >97%
Peso molecolare 519.427