missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JNJ-38877605, MedChemExpress

Codice prodotto. 16493997
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16493997 50 mg -
16450548 5 mg 5mg
16408088 10 mg 10mg
16407856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16493997 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50683

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress JNJ-38877605 is an ATP-competitive inhibitor of c-Met with IC50 of 4 nM, 600-fold selective for c-Met than 200 other tyrosine and serine-threonine kinases.

JNJ-38877605 is an ATP-competitive inhibitor of c-Met with IC50 of 4 nM, 600-fold selective for c-Met than 200 other tyrosine and serine-threonine kinases.

Specifica

Materiale o nome chimico JNJ-38877605
Forma fisica Solid
CAS 943540-75-8
Colore Light Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H13F2N7
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.50 mM)
SMILES FC(F)(C1=NN=C2C=CC(C3=CN(C)N=C3)=NN21)C4=CC5=C(N=CC=C5)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 377.35
Peso formulazione 377.35
Percent Purity 95.18%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.