missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JNJ-38877618, MedChemExpress

Codice prodotto. 16487117
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16487117 5 mg 5mg
16464398 10 mg 10mg
16460717 50 mg 50mg
16425296 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16487117 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111050

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress JNJ-38877618 is a potent, highly selective, orally bioavailable Met kinase inhibitor with IC50s of 2 and 3 nM for wild type and mutant Met, respectively.

JNJ-38877618 is a potent, highly selective, orally bioavailable Met kinase inhibitor with IC50s of 2 and 3 nM for wild type and mutant Met, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico JNJ-38877618
Forma fisica Solid
CAS 943540-74-7
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H12F2N6
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (13.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CC=C2N=CC=CC2=C1)(F)C3=NN=C4C=CC(C5=CC=NC=C5)=NN43
Molecular Weight (g/mol) 374.35
Peso formulazione 374.35
Percent Purity 98.26%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.