Learn More
JNJ-7706621, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473818
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16473818 10 mg 10mg
16464866 100 mg -
16456547 5 mg 5mg
16450197 50 mg 50mg
16420086 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16473818 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10329
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress JNJ-7706621 is a potent aurora kinase inhibitor, and also inhibits CDK1 and CDK2, with IC50s of 9 nM, 3 nM, 11 nM, and 15 nM for CDK1, CDK2, aurora-A and aurora-B, respectively.
JNJ-7706621 is a potent aurora kinase inhibitor, and also inhibits CDK1 and CDK2, with IC50s of 9 nM, 3 nM, 11 nM, and 15 nM for CDK1, CDK2, aurora-A and aurora-B, respectively.
Specifications
Materiale o nome chimico JNJ-7706621
CAS 443797-96-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H12F2N6O3S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (316.97 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC2=NN(C(C3=C(F)C=CC=C3F)=O)C(N)=N2)C=C1)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 394.36
Peso formulazione 394.36
Percent Purity 98.67%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less
Research purposes only