Descrizione
JNK2 Polyclonal specifically detects JNK2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifica
Specifica
| Antigene | JNK2 |
| Applicazioni | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at 4C in the dark. |
| Product Type | Antibody |
| Isotype | IgG |
| Linea di prodotti | Novus |