missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JSRP1 Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30611674 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30611674 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30611674 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP346443JF646

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

JSRP1 Polyclonal antibody specifically detects JSRP1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene JSRP1
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Janelia Fluor 646
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene FLJ32416, JP45, JP-45homolog of mouse skeletal muscle sarcoplasmic reticulum protein JP-45, junctional sarcoplasmic reticulum protein 1,2310032K21Rik, Junctional-face membrane protein of 45 kDa homolog, skeletal muscle sarcoplasmic reticulum protein JP-45
Specie ospite Rabbit
Immunogeno junctional sarcoplasmic reticulum protein 1. (Uniprot# Q96MG2)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 126306
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.