Learn More
JT010, MedChemExpress
Codice prodotto. 16487127
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 16487127
Marca: Medchem Express HY111132
MedChemExpress JT010 is a potent agonist of TRPA1 with an EC50 of 0.65 nM.
JT010 is a potent agonist of TRPA1 with an EC50 of 0.65 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico JT010
CAS 917562-33-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H19ClN2O3S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (281.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=CS1)CCCOC)CCl
Molecular Weight (g/mol) 354.85
Peso formulazione 354.85
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.