Learn More
MedChemExpress Juglanin
Codice prodotto. 16491728
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491728 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16491728 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN3442
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
MedChemExpress Juglanin, a natural occurring flavonoid, is a JNK acticator, with inflammation and anti-tumor activities. Juglanin can induce apoptosis and autophagy on human breast cancer cells.
Specifica
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecolare 418.35 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 5041-67-8
Product Type Natural Products
Purezza 96.0%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (239.03 mM∣Need ultrasonic)
Bersaglio JNK∣Apoptosis∣Autophagy
Quantità 5 mg