Learn More
Fisherbrand™ Timer con display ampio
Progettati per la massima facilità di utilizzo, precisione e affidabilità nel tempo. I timer con display gigante Fisherbrand™ sono dotati di tre prese da 4 mm di derivazione, in modo da consentire l'attivazione esterna delle funzioni di avvio/arresto e conteggio parziale/giri/reset del timer.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30150kg
Descrizione
- 10hr timing period
- Jumbo display
- Split lap times
- Lap times
- 0.01s stopclock
- External triggering capability
- Counts up from 0.01s to 9hr 59min, 59s and 0.99s
- Switchable between cumulative and interval-split
- Infinite number of time outs
- Accuracy: 0.001%
- Resolution: 0.01s
- Dimensions: 100mm x 120mm x 45mm
- Supplied with 1 x AA battery
Specifica
Timer | |
0,001% | |
AA | |
Per semplicità d'uso, precisione e affidabilità |
10 ore | |
0.01 sec | |
Batterie | |
1 ciascuno |