Learn More
Wheaton™ Jumbo Pasteur Pipette, Bulk Pack
Description
- Ensures safe sample transfer
- Jumbo size
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 23 mL |
| Calibrato | No |
| Descrizione | Jumbo Plastic Pasteur Pipette |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Gocce/mL | 45.4 μL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid transfer |
| Graduato | Sì |
| Show More |