Learn More
JunB/AP-1 Antibody (PCRP-JUNB-3G2), FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18606918 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606918 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606918 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308391F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    844.95€
    729.75€ / 100µL
    Risparmia 115.20€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
JunB/AP-1 Monoclonal specifically detects JunB/AP-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene JunB/AP-1
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone PCRP-JUNB-3G2
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene activator protein 1, AP-1, jun B proto-oncogene, transcription factor jun-B
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human JunB/AP-1 protein (Uniprot: P17275)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3726
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus