Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Macchina per ghiaccio secco Junior
Codice prodotto. 12819328
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
770 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12819328 770 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12819328 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F388860002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Produce ghiaccio secco in forma di scaglie o neve
  • Le scaglie di ghiaccio secco sono utili per l'imballaggio di articoli dalla forma irregolare e possono essere facilmente prodotti secondo necessità con la macchina per ghiaccio secco Frigimat™ Junior
  • Quando si apre la valvola del cilindro per circa ¾ di giro, l’LCO2 si espande nel sacchetto per creare la neve di ghiaccio secco. La valvola viene quindi chiusa e il sacchetto è pronto per essere rimosso e svuotato
  • Viti per ugello in ottone su tutti i cilindri di LCO2 liquida con tubo a immersione
  • Crea .77 kg di fiocchi per sacchetto
  • Dimensioni cono: 13 cmL x 5.1 cm diametro all’estremità
  • Dimensioni sacchetto: 15 P x 30 cmL
Specifica
Capacità (sistema metrico) 770 g
Da utilizzare con (applicazione) Dry Ice Making
Da utilizzare con (apparecchiatura) Liquid CO2
Quantità Confezione da 1
Resa 770g of flakes per bag
Product Type Macchina per il ghiaccio secco Junior, 770 g
Tipo Macchina per il ghiaccio secco Junior, 770 g