Learn More
Novus Biologicals™ Jurkat Staurosporine Treated/ Untreated Cell Lysate
Codice prodotto. 18668498 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18668498 3 Vials pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18668498 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP311853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00€
    491.40€ / pezzi 3
    Risparmia 28.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cell Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di preparazione Jurkat whole cell lysate is provided as a Western blot positive control. The lysates are provided as three vials of samples with varying treatment times. Use 10 μL / lane for a standard mini-gel blot (1.0 mg/mL).
Quantità 3 Vials
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio Jurkat