Learn More
Justrite™ Antistatic Wires with End Connectors
Codice prodotto. 11954957
Cambia vista
Click to view available options
Include:
End Connectors
Insulated Wire, C Clamp, Alligator Clip
Materiale:
Rame, poliuretano, Polyurethane
Zinc, Steel
Lunghezza (sistema metrico):
91.44 cm
304.8 cm
304.8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Materiale Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11954957 End Connectors Zinc, Steel 304.8 cm Pezzo
12903455 End Connectors Rame, poliuretano, Polyurethane 304.8 cm Pezzo
11978039 Insulated Wire, C Clamp, Alligator Clip Zinc, Steel 91.44 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11954957 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 08496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40€
    57.85€ / pezzi 1
    Risparmia 13.55€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 06-10-2026
Prevent ignition by sparks resulting from movement of flammable liquids
Scelta tra filo flessibile o isolato.
  • Filo flessibile realizzato come cavo aereo multifilare in acciaio zincato
  • Filo isolato realizzato come cavo in rame multifilare con rivestimento in poliuretano nero con resistenza elettrica
  • Le lunghezze standard dei fili di massa sono 3 e 10 piedi (1 e 3m); se sono necessarie lunghezze maggiori, utilizzare diversi fili con capocorda di 0.25 poll. (cod. prod. 17-985-90G o 17-985-90J) uniti
Compliance
Conformità agli standard OSHA e ai regolamenti locali sulla sicurezza che richiedono contenitori collegati a massa durante il trasferimento di liquidi e fusti collegati a terra.
†A spirale.
Specifica
Product Type Wire
Materiale Zinc, Steel
Include End Connectors
Lunghezza (sistema imperiale) 120 in.
Lunghezza (sistema metrico) 304.8 cm