Learn More
Justrite™ Brass Faucet
Codice prodotto. 10478022
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Brass
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10478022 Brass Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10478022 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 08540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.64€
    61.29€ / pezzi 1
    Risparmia 39.35€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 21-01-2027
Self-closing safety faucets prevents flashback of fire into drum
  • Features polytetrafluoroethylene (PTFE) seal
  • Adjustable models screw tightly into drum
  • Faucet extensions provide extra dispensing accuracy and prevents spills
Certifications
FM Global tested and approved
Specifications
Certificazione/Conformità FM
Product Type Brass Control Flow Lab Safety Faucet
Tipo di chiusura Self Close
Materiale Brass
Collegamento ingresso NPTF (sistema imperiale) 0.75 in.
Collegamento ingresso NPTF (sistema metrico) 1.90 cm