Learn More
Justrite™ Wood Laminate Corrosives Safety Cabinet
Codice prodotto. 11914957
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni interne (L x P x A):
15.28 x 22.48 x 19.44 in.
17.11 x 40.48 x 54.51 in.
20.85 x 34.4 x 29.49 in.
Capacità portata carico:
36 flaconi da 2.5 l
49 flaconi da 2.5 l
6 flaconi da 2.5 l
N. di ripiani:
1
2
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni interne (L x P x A) Capacità portata carico N. di ripiani unitSize
11914957 15.28 x 22.48 x 19.44 in. 6 flaconi da 2.5 l None Pezzo
11934957 17.11 x 40.48 x 54.51 in. 49 flaconi da 2.5 l 2 Pezzo
11924957 20.85 x 34.4 x 29.49 in. 36 flaconi da 2.5 l 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11914957 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 24120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Piedi di livellamento regolabili, etichette riflettenti Haz-Alert™ e set di chiavi doppie per la sicurezza.
Safely storing nitrics, dichlorics, phenols, and other highly corrosive acids is important to workers. Justrite Wood Laminate Safety Cabinets allow corrosives to be placed out of harms way.
Safely storing nitrics, dichlorics, phenols, and other highly corrosive acids is important to workers. Justrite Wood Laminate Safety Cabinets allow corrosives to be placed out of harms way.
  • Durevole e altamente resistente alle sostanze chimiche
  • Con rivestimento interno ed esterno in truciolato da 0.75 pollici (1.9 cm) e laminato resistente alle sostanze chimiche — non presenta parti metalliche interne che potrebbero corrodersi
  • Con doppi sportelli scorrevoli
  • Modello 17-985-62: ideale per un facile accesso ad armadi da banco; contiene fino a sei flaconi da 2.5°l; sportelli scorrevoli non bloccabili
  • Modello 17-985-64A: copertura in polietilene ad alta densità con labbro curvo leggermente sollevato per contenere eventuali versamenti, agevolando quindi la pulizia
  • Modello 17-985-64B: adatto per attività che prevedono la conservazione di volumi elevati e la collocazione a pavimento
Specifica
Depth (English) Interior 15.28 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 40.6 cm
Depth (Metric) Interior 38.8 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 15.28 x 22.48 x 19.44 in.
Door Style Chiusura manuale
Altezza (sistema imperiale) interno 19.44 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 47 cm
Altezza (sistema metrico) interno 49.4 cm
Include Piedini regolabili, etichette riflettenti Haz-Alert™ e doppio set di chiavi di sicurezza
Capacità portata carico 6 flaconi da 2.5 l
N. di sportelli 2
N. di ripiani None
Peso (sistema imperiale) 51 libbre
Peso (sistema metrico) 23 kg
Larghezza (sistema imperiale) interno 22.48 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 61 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 57.1 cm
Colore Blu reale
Profondità (sistema imperiale) esterno 16 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 18.5 in.
Materiale Legno
Product Type Armadio per la conservazione di sostanze acide e corrosive
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 24 in.