Learn More
Justrite™ Cease-Fire™ Waste Receptacle
Codice prodotto. 11964967
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
12 gal.
30 gal.
Altezza (sistema imperiale):
21.75 in.
29.75 in.
Peso (sistema imperiale):
10 lb.
28 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11964967 12 gal. 21.75 in. 10 lb. Pezzo
11974967 30 gal. 29.75 in. 28 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11964967 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 26612G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.67€
    193.20€ / pezzi 1
    Risparmia 68.47€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 11-03-2027
Justrite's Cease-Fire™ Waste Receptacle is specially contoured to direct smoke and gas from any fire inside the containter back into the combustion area, cutting off the air supply and extinguishing flames in seconds.
  • Contoured head traps rising smoke and gas; redirects it to combustion area, cutting off oxygen supply and extinguishing flames in seconds
  • Large center opening with domed rim ensures that waste will fall inside can
  • Attractive brushed aluminum head is corrosion-free and easily removed for emptying
  • Gray enamel drum-style can constructed of heavy-gauge steel with rust-resistant coating
Order Info
Replacement heads available separately.
Compliance
FM approved. UL listed.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 45.4 L
Certificazione/Conformità FM, UL
Diametro (sistema metrico) esterno 38.4 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 15.12 in.
Capacità (sistema imperiale) 12 gal.
Colore Gray
Altezza (sistema metrico) 55.2 cm
Dimensioni dell'apertura (sistema imperiale) 5.25 in.
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 13.3 cm
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 10 lb.
Peso (sistema metrico) 5 kg
Da utilizzare con (applicazione) Guards against waste receptacle fires
Altezza (sistema imperiale) 21.75 in.
Materiale Steel, Aluminum
Product Type Cease-Fire Container