Learn More
Justrite™ Cease-Fire™ Head
Codice prodotto. 11973669
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dell'apertura (sistema imperiale):
7.8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
24 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dell'apertura (sistema imperiale) Diametro (sistema imperiale) esterno Dimensione della confezione
11973669 7.8 in. 24 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11973669 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 26555
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Convert standard metal drum into fire-safe waste receptacle
  • Install easily on existing metal drums
  • Aluminum construction is virtually corrosion free for easy clean-up
Certifications
FM approved
Especificaciones
Certificazione/Conformità FM, UL
Diametro (sistema metrico) esterno 61 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 24 in.
Dimensioni dell'apertura (sistema imperiale) 7.8 in.
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 20 cm
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Install easily on existing metal drums
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cease-fire container, 55 gal. container size
Materiale Aluminum
Product Type Cease-Fire Head
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.