Learn More
Justrite™ Drum Bung Wrench
Codice prodotto. 11963924
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Brass Alloy
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11963924 Brass Alloy Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11963924 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 08805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.33€
    49.96€ / pezzi 1
    Risparmia 19.37€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Opens drum bung cans
  • Fits many 2 or 0.75 inch bung styles commonly used on drums
  • Made of brass alloy
  • Non-sparking and corrosive-resistant
  • Hand-protecting design handle
Specifica
Product Type Drum Bung Wrench
Descrizione Hand-protecting Handle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Any of seven alternate 2 or 0.75 in. styles commonly used on opens drum bung cans
Materiale Brass Alloy
Altezza (sistema imperiale) 10 in.
Altezza (sistema metrico) 25.4 cm