Learn More
Justrite™ Drum Cradle
Codice prodotto. 11950055
Cambia vista
Click to view available options
Capacità supporto carico (sistema imperiale):
600 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità supporto carico (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11950055 600 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11950055 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 08800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
For easily moving and securing 55 gal. (208L) drums
Loading bar grips drum before shifting it into horizontal position. Four wheels let you roll drum directly into safety cabinet capable of holding horizontally placed drums.
  • Loading bar grips drum chime before shifting it smoothly into horizontal position
  • Four wheels allow drum to be rolled directly into safety cabinet for horizontally placed drums
  • Load Capacity: 600 lb. (272kg)
Specifica
Tipo Drum Cradle
Capacità 1 Drum (55 gal.)
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 600 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 272 kg
Materiale Steel
Diametro (sistema imperiale) 35.5 in.
Diametro (sistema metrico) 90.17 cm
Dimensioni (L x P) 37.75 x 22.5 in. (96 x 57.15 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Easy moving and secure setup
Include Four wheels
Lunghezza (sistema imperiale) 37.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 96 cm
Larghezza (sistema imperiale) 22.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 57.15 cm