Learn More
Justrite™ Drum Faucets, Extender, and Valve
Self-closing safety drum faucets
34.10€ - 258.00€
Specifica
Certificazione/Conformità FM
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Product Type Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
11968039
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Justrite™
08587
Flexible Hose Extension Stainless Steel
60.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11958039
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Justrite™
08930
Flexible Hose Extension Brass
34.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11923599
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Justrite™
08552
Drum Gate Valve Brass
258.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11963549
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Justrite™
08910
Adjustable Drum Faucet Brass
76.75€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11954318
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Justrite™
08902
Rigid Drum Faucet Brass
61.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Self-closing brass safety faucets feature a PTFE fluorocarbon resin seal, flame arrester and standard 0.75 in. NPT thread
  • Brass faucets screw into drum; adjustable model adjusts to spout-down position
  • Flexible faucet extensions provide accuracy, prevent spills; available in 8 in. long (20.3cm) brass and 6 in. long (15.2cm) stainless steel
  • Brass drum gate valve fits 2 in. (5.1cm) NPT openings and has wide mouth for easy dispensing of viscous liquids from drums in horizontal position
Certifications
Faucets and valve are FM approved.
Specifica
Specifica
FM