Learn More
Justrite™ Imbuti di sicurezza per fusti
Codice prodotto. 12716055
Cambia vista
Click to view available options
Include:
32 in. Flame Arrestor, Self-closing Cover
Capacità (sistema metrico):
32 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12716055 32 in. Flame Arrestor, Self-closing Cover 32 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
I rifiuti stipati in fusti devono essere sempre etichettati e conservati in modo adeguato. Isolare sempre i rifiuti incompatibili per evitare reazioni chimiche o esplosioni.
Codice prodotto. 12716055 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 08205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    666.48€
    461.38€ / pezzi 1
    Risparmia 205.10€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
I rifiuti stipati in fusti devono essere sempre etichettati e conservati in modo adeguato. Isolare sempre i rifiuti incompatibili per evitare reazioni chimiche o esplosioni.
Prevent dangerous spills when transferring flammable liquids
  • Imbuti grandi con imboccatura di 10.75 pollici (27 cm) di diametro e capacità di 2.6 galloni (9.8 l)
  • Con tappo da 2 pollici (5 cm) su fusti da 30 e 55 galloni (114 e 208 l)
  • Disponibili con parafiamma in ottone che assorbe e dissipa il calore ed impedisce a eventuali sorgenti di accensione esterne di raggiungere il contenuto del fusto
  • Acciaio galvanizzato con finitura di rivestimento in polvere epossidica di lunga durata
  • Coperchio incernierato ad apertura fissa che include un elemento fusibile che si scioglie a 74°C (165°F) chiudendo il coperchio per spegnere l'incendio
  • Gli imbuti possono accogliere lucchetti (non inclusi)
Certifications
FM approved.
Compliance
Conformità ai requisiti EPA e OSHA.
Specifica
Certificazione/Conformità FM, EPA e OSHA
Product Type Imbuto per fusti
Descrizione Apertura fissa
Capacità (sistema metrico) 32 l
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per liquidi infiammabili
Materiale Acciaio galvanizzato
Include 32 in. Flame Arrestor, Self-closing Cover