Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Low Line Pallets
Codice prodotto. 11999395
Change view
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
45 in.
55 in.
Capacità:
2 Drums
4 Drums
Capacità supporto carico (sistema imperiale):
2500 lb.
5000 lb.
Peso (sistema imperiale):
68 lb.
89 lb.
Unit Size:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Profondità (sistema imperiale) Capacità Capacità supporto carico (sistema imperiale) Peso (sistema imperiale) unitSize
11999395 55 in. 4 Drums 5000 lb. 89 lb. Pezzo
11989395 45 in. 2 Drums 2500 lb. 68 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11999395 Supplier Justrite™ Supplier No. 28673
Only null left
Add to basket
Add to basket
For pumping operations or waste collection activities
  • Compliant, large sump and big footprint accepts drums, pails and more
  • Grates remove for easy sump cleaning
  • Made of 100% recycled polyethylene
  • Super low 9 in. (22.9cm) comfortable ergonomic working height
Compliance
Meets or exceeds EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Specifications
Certificazione/Conformità SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Colore Black
Capacità (sistema imperiale) 79 gal.
Capacità (sistema metrico) 299 L
Materiale Polyethylene
Tipo Containment Platform
Da utilizzare con (applicazione) Pumping operations or waste collection activities
Capacità 4 Drums
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 5000 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 2268 kg
Larghezza (sistema imperiale) 55 in.
Larghezza (sistema metrico) 139.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 9 in.
Altezza (sistema metrico) 22.9 cm
Profondità (sistema imperiale) 55 in.
Profondità (sistema metrico) 139.7 cm
Peso (sistema imperiale) 89 lb.
Peso (sistema metrico) 40 kg