Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spill Control Funnel
Codice prodotto. 12971415
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
48.3 cm
53.3 cm
Tipo:
Cover Funnel
Spill Control Funnel
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Tipo Dimensione della confezione
12971415 53.3 cm Spill Control Funnel Pezzo
12991415 48.3 cm Cover Funnel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12971415 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 28680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.05€
    81.00€ / pezzi 1
    Risparmia 14.05€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 22-01-2027
For non-flammable liquids
Spill-control Funnel
  • Scalloped, sloping design to minimize spills
  • Made from 100% recycled polyethylene
  • Color: black
  • Sump: 2.5 gal.
  • D × W: 53.34 × 8.25cm (21 × 3.25 in.)
Cover for Spill-control Funnel
  • Fits funnel 28680 only
  • 100% recycled content
  • Color: black
Specifica
Certificazione/Conformità OSHA
Colore Black
Capacità (sistema imperiale) 2.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 9 L
Materiale Polyethylene
Tipo Spill Control Funnel
Da utilizzare con (applicazione) Passive draining of paint tins, filters, buckets and other containers
Altezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Altezza (sistema metrico) 8.3 cm
Diametro (sistema imperiale) 21 in.
Diametro (sistema metrico) 53.3 cm