Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spill Tray
Codice prodotto. 12911275
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
12 galloni
20 galloni
23 galloni
29 galloni
Profondità (sistema imperiale):
16 in.
26 in.
33 in.
34 in.
Larghezza (sistema imperiale):
37.75 in.
38 in.
46 in.
47 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Profondità (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12911275 23 galloni 34 in. 37.75 in. Pezzo
12991265 20 galloni 26 in. 38 in. Pezzo
12981265 12 galloni 16 in. 46 in. Pezzo
12921275 29 galloni 33 in. 47 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12911275 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 28718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.10€
    142.89€ / pezzi 1
    Risparmia 47.21€
    24% Sconto
Spedizione stimata: 14-01-2027
Lightweight and low-profile design for small-scale spill control
  • Ecologico: in polietilene riciclato al 100 %
  • Non si arrugginisce né si corrode
  • Fondo della nervatura rialzato per aumentare la rigidità
  • Calibrato per temperature di esercizio comprese tra -34 e +49 °C (-30° e +120 °F)
Specifica
Colore Nero
Capacità (sistema imperiale) 23 galloni
Capacità (sistema metrico) 87 l
Materiale Polietilene
Tipo Vassoio di raccolta liquidi
Da utilizzare con (applicazione) Perfetto per applicazioni di travaso e riempimento
Resistente Sostanza chimica
Larghezza (sistema imperiale) 37.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 95.88 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 13.97 cm
Profondità (sistema imperiale) 34 in.
Profondità (sistema metrico) 86.36 cm