Learn More
Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Cigarette Butt Receptacles Accessories
Codice prodotto. 12930225
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Anchoring Cable Kit
Disposal Bucket Liner
Padlock
Quantità:
1 Ea.
10 Pk.
250/Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 250
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Quantità Dimensione della confezione
12930225 Disposal Bucket Liner 10 Pk. pezzi 10
12980225 Anchoring Cable Kit 1 Ea. Pezzo
12990225 Padlock 1 Ea. Pezzo
12940225 Disposal Bucket Liner 250/Cs. pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12930225 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 26827
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.21€
    51.97€ / pezzi 10
    Risparmia 16.24€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
For safe containment and disposal of cigarette butts
  • Anchoring Cable: 91.4cm (36 in.) wire rope cable provides added security or greater stability in severe weather
  • Brass Padlock: 3/16 in. dia. shackle
  • Bucket Liners: special, burn-resistant laminated aluminum/poly construction; include twist-ties; fit any bucket 29.8cm (11.75 in.) wide x 25.4cm (10 in.) high maximum size
See Also:  Justrite™ Elite™ Smokers Cease-Fire™ Cigarette Butt Receptacles (268503).
Specifica
Colore Silver
Dimensioni (L x P) 18 x 20 in. (45.7 x 50.8 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 45.7 cm
Quantità 10 Pk.
Peso (sistema imperiale) 2 lb.
Peso (sistema metrico) 0.9 kg
Larghezza (sistema metrico) 50.8 cm
Da utilizzare con (applicazione) Collecting cigarette butts
Da utilizzare con (apparecchiatura) Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Cigarette Butt Receptacles (268503)
Larghezza (sistema imperiale) 20 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Product Type Disposal Bucket Liner