Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ Piggyback Flammable Safety Cabinet
Designed to mount on top of 30- and 45 gallon Sure-Grip™ EX cabinets, these Piggyback safety cabinets can be used independently or stacked as benchtop units for added storage.
Marca:  Justrite™ 8913001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 58.51341kg
Codice prodotto. 11955356
  • 884.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-09-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Caratteristiche dell'armadio di sicurezza Piggyback
  • Impilabile sopra armadi di sicurezza da 30 galloni (114 l) standard
  • Può essere montato anche a parete o utilizzato sul banco da lavoro
  • Acciaio di calibro 18 con camera d'aria isolante da 1.5 pollici (3.8 cm)
  • Disponibile con porte a chiusura manuale o automatica e maniglie Sure-Grip™ montate a incasso con esclusiva impugnatura per una tenuta e una sicurezza ottimali
Caratteristiche degli armadi per materiali infiammabili Justrite
  • La struttura a doppia parete fornisce 1 1/2 pollici di camera d'aria isolante che contribuisce a evitare la propagazione delle fiamme
  • Etichette di avvertenza riflettenti Haz-Alert™ ad alta visibilità garantiscono maggiore sicurezza durante le interruzioni dell'alimentazione o gli incendi
  • I doppi sfiati con parafiamma nella parte superiore e inferiore dell'armadio consentono di scaricare i vapori pericolosi
  • Le porte autobloccanti a chiusura facilitata aumentano la protezione antincendio dell'armadio
  • La serratura automatica si fissa al sistema di chiusura a tre punti per protezione in caso di incendio
  • Elementi fusibili tengono le porte a chiusura automatica completamente aperte, a filo della parte anteriore dell'armadio, per consentire un semplice accesso e rifornimento; rilascio automatico con chiusura immediata delle porte alla temperatura di 74 °C (165 °F)
  • Un meccanismo di chiusura automatica nascosto fornisce lo spazio di stoccaggio ottimale e libero accesso al contenuto
  • Ripiani di sicurezza SpillSlope dirigono fuoriuscite accidentali nella parte posteriore e inferiore del pozzetto di raccolta a tenuta stagna
  • Piedini di livellamento regolabili assicurano un posizionamento e un allineamento stabili per una chiusura sicura della porta
  • Il pannello laterale esterno presenta un connettore di massa integrato per un semplice collegamento alla terra
  • Rifinito all'interno e all'esterno con vernice durevole in polvere senza piombo
  • Corredato da un'esclusiva garanzia di 10 anni
  • Conformità ai requisiti OSHA e NFPA
Certifications
FM approved. Self-closing models also UL listed.
Compliance
Conformità alla normativa Uniform Fire Code.
Specifica
Specifica
FM, NFPA, OSHA
45.7 cm
14.56 x 39.5 x 13 in. (37 x 100.3 x 33 cm)
Sostanze infiammabili
45.7 cm
Maniglie a incasso Sure-Grip™ con blocco cilindrico e set di chiavi o lucchetto opzionale, etichette di avvertenza Haz-Alert™ riflettenti in tre lingue, doppio sfiato con parafiamma, quattro piedini regolabili autolivellanti, connettore di collegamento a terra
2
129 libbre
39.5 in.
100.3 cm
18 in.
Acciaio CR
43 in.
14.56 in.
37 cm
Chiusura manuale
13 in.
33 cm
12 galloni
Resina epossidica, poliestere
59 kg
109 cm
Giallo
18 in.
Armadio di conservazione impilabile