Learn More
Justrite™ Contenitore per rifiuti a rischio biologico con approvazione FM
Codice prodotto. 12373823
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
6 gal.
10 gal.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
12 in.
13.94 in.
14 in.
Altezza (sistema imperiale):
16 in.
18 in.
18.25 in.
Include:
Foot-operated Cover
Foot-operated Cover, Soundguard
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Diametro (sistema imperiale) esterno Altezza (sistema imperiale) Include Dimensione della confezione
12373823 10 gal. 14 in. 18 in. Foot-operated Cover Pezzo
11934977 6 gal. 12 in. 16 in. Foot-operated Cover Pezzo
12903685 10 gal. 13.94 in. 18.25 in. Foot-operated Cover, Soundguard Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12373823 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 05930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.67€
    171.24€ / pezzi 1
    Risparmia 85.43€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Il contenitore Justrite per rifiuti a rischio biologico è un contenitore robusto in acciaio, utilizzabile per conservare indumenti e panni contaminati insieme ad altri rifiuti regolamentati. Il contenitore presenta una struttura a tenuta ermetica con un coperchio ad azionamento a pedale e chiusura automatica.
Safely segregate biohazard waste to ensure proper disposal of blood- or pathogen-contaminated laundry items and pathological and microbiological wastes.
  • Features leakproof, sturdy steel construction with foot-operated, self-closing lid
  • Eliminates any reason to reach into the waste area or touch the can
  • Holds biohazard bag (sold separately) securely around circumference of can top
  • Large biohazard label clearly identifies the contents and alerts workers
Not to be used for disposal of sharp items.
Certifications
Omologazione FM
Compliance
Conforme a OSHA 29CFR1910.1030.
Specifica
Certificazione/Conformità FM, TUV, OSHA
Diametro (sistema metrico) esterno 35.56 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 14 in.
Capacità (sistema imperiale) 10 gal.
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 35.5 cm
Include Foot-operated Cover
Da utilizzare con (applicazione) Raccolta temporanea e sicura di rifiuti biologici
Altezza (sistema imperiale) 18 in.
Materiale Metallo robusto
Product Type Contenitore per rifiuti a rischio biologico