Learn More
Justrite™ Contenitore per rifiuti a rischio biologico con approvazione FM
Il contenitore Justrite per rifiuti a rischio biologico è un contenitore robusto in acciaio, utilizzabile per conservare indumenti e panni contaminati insieme ad altri rifiuti regolamentati. Il contenitore presenta una struttura a tenuta ermetica con un coperchio ad azionamento a pedale e chiusura automatica.
Marca:  Justrite™ 05910
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11934977
  • 85.34€ / Pezzo
Spedizione stimata
26-04-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Safely segregate biohazard waste to ensure proper disposal of blood- or pathogen-contaminated laundry items and pathological and microbiological wastes.
  • Features leakproof, sturdy steel construction with foot-operated, self-closing lid
  • Eliminates any reason to reach into the waste area or touch the can
  • Holds biohazard bag (sold separately) securely around circumference of can top
  • Large biohazard label clearly identifies the contents and alerts workers
Not to be used for disposal of sharp items.
Specifica
Specifica
FM, TUV, OSHA
30.2 cm
6 gal.
Raccolta temporanea e sicura di rifiuti biologici
Foot-operated cover
Contenitore per rifiuti a rischio biologico
12 in.
40.64 cm
Bianco
16 in.
Metallo robusto