Learn More
Justrite™ Horizontal and Vertical Drum Vents
Codice prodotto. 12716065
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Valvola di esercizio
Valvola di esercizio, parafiamma in acciaio inox
Valvola di esercizio, parafiamma rivestito in acciaio
Product Type:
Ventola a tamburo orizzontale
Ventola a tamburo verticale
Materiale:
Non metallico, ghisa
Ottone
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Product Type Materiale unitSize
12716065 Valvola di esercizio, parafiamma rivestito in acciaio Ventola a tamburo verticale Non metallico, ghisa Pezzo
10279040 Valvola di esercizio Ventola a tamburo verticale Ottone Pezzo
12726065 Valvola di esercizio, parafiamma in acciaio inox Ventola a tamburo verticale Non metallico, ghisa Pezzo
11943549 Valvola di esercizio Ventola a tamburo orizzontale Ottone Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12716065 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 08005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.05€
    84.01€ / pezzi 1
    Risparmia 1.04€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For controlled release of flammable vapors; prevent explosions caused by pressure buildup
  • Scelta di sfiati in ottone, acciaio inox o non metallici
  • Per liquidi a base di petrolio, utilizzare sfiati in ottone o non metallici
  • Per solventi clorurati, utilizzare sfiati non metallici con parafiamma in acciaio inox
  • Per solventi corrosivi e generici, utilizzare sfiati in acciaio inox
Sfiato per fusto verticale:
  • Con valvola di azionamento che si apre automaticamente per evitare l'accumulo di pressione all'interno del fusto
Sfiato per fusto orizzontale
  • Con valvola di azionamento apribile manualmente per scaricare la pressione interna
Order Info
Tutti gli sfiati sono adatti al tappo in gomma conico da 2 poll. (5.1cm). Raccordo EL in ghisa per utilizzi con 17-186A e 17-186B disponibile; vedere il cod. prod. 19018555.
Certifications
FM approved.
Specifica
Certificazione/Conformità FM
Product Type Ventola a tamburo verticale
Descrizione Si apre con una pressione interna di 5 psig
Da utilizzare con (applicazione) Rilascio controllato di vapori infiammabili (liquidi derivati dal petrolio), prevenzione di esplosioni causate da aumento della pressione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tamburi verticali
Materiale Non metallico, ghisa
Include Valvola di esercizio, parafiamma rivestito in acciaio