Learn More
Justrite™ Nonmetallic Faucet Safety Cans
Codice prodotto. 10539982
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
1 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
10539982 1 gal. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10539982 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 14169
Spedizione stimata: 30-11-2026
Reliable dispensing for even the most corrosive liquids
  • Constructed of high-density polyethylene that resist dents and punctures
  • Can be used to store liquids that will corrode stainless-steel or coated-steel safety cans
  • Choice of three styles
  • Bottom-faucet can has faucet located 2 in. (5.1cm) above bottom for convenient dispensing from shelf
  • Tilt can rests on durable metal frame with 14 1/2L x 14 in.W (37 x 36cm) base for easy tilting when pouring from top faucet
Certifications
FM approved.
Specifica
Certificazione/Conformità FM, NFPA
Product Type Shelf Can
Descrizione Corrosion Resistant
Capacità (sistema imperiale) 1 gal.
Capacità (sistema metrico) 4 L
Colore Red
Materiale Polyethylene
Include Bottom faucet, flame arrestor, pressure relief cap
Forma Oval
Altezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Altezza (sistema metrico) 29.2 cm
Diametro (sistema imperiale) apertura 1.45 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 7.25 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 3.6 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 18.41 mm