Learn More
Justrite™ Bidoni di sicurezza con erogatore per liquidi, non metallici
Resistenza contro ammaccature, forature e scalfitture. Il bidone di sicurezza non metallico per lo smaltimento di liquidi ha un'imboccatura larga e un tappo di blocco/apertura per semplificare il riempimento e il travaso.
228.00€ - 310.00€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Product Type | Bidone di sicurezza con erogatore per liquidi |
Certificazione/Conformità | FM |
Diametro (sistema metrico) esterno | 30.5 cm |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 12 in. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12779606
|
Justrite™
14762Z |
Rosso | 2 galloni | 8 l | Parafiamma, raccordo in acciaio inox |
297.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12913695
|
Justrite™
12754 |
Bianco | 5 galloni | 19 l | Parafiamma, raccordo in acciaio inox |
239.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10723873
|
Justrite™
14765Z |
Rosso | 5 galloni | 19 l | Parafiamma, raccordo in acciaio inox |
310.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12993685
|
Justrite™
12751 |
Rosso | 2 galloni | 7.5 l | Parafiamma, raccordo in acciaio inox |
228.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Resists denting, puncturing, and chipping. The nonmetallic liquid disposal safety can has large mouth opening and lock-open cap for easy filling/pouring.
- Resistenti ad ammaccature, forature e agenti chimici
- Per conservare in sicurezza liquidi che corrodono contenitori di sicurezza in acciaio inox o in acciaio rivestito
- Disponibili con raccordi in acciaio inox
- Parafiamma a doppia parete come protezione da fonti di innesco esterne
- Tappo con sfiato automatico per evitare un eventuale accumulo di pressione tra 3 e 5 psig
Certifications
Omologazione FM (tranne 17-985-72C).
† Con indicatore di riempimento a comparsa.
Specifica
HDPE | |
FM | |
12 in. |
Bidone di sicurezza con erogatore per liquidi | |
30.5 cm |