Learn More
Justrite™ Plunger Dispensing Can
Codice prodotto. 15664544
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
4.87 in.
5.5 in.
7.25 in.
Altezza (sistema imperiale):
5.25 in.
5.62 in.
7.37 in.
8.25 in.
Materiale:
Acciaio
HDPE
Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno Altezza (sistema imperiale) Materiale Dimensione della confezione
15664544 7.25 in. 5.62 in. Steel Pezzo
12961395 4.87 in. 5.25 in. Acciaio Pezzo
10471325 7.25 in. 7.37 in. Acciaio Pezzo
10365542 5.5 in. 8.25 in. HDPE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15664544 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 10108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.94€
    81.00€ / pezzi 1
    Risparmia 31.94€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 01-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Justrite Plunger Dispensing Can provides a quick and safe means to moisten cloths with flammable cleaning fluids. Made of chemically-resistant Ryton™ and brass, the pump base is designed to leave less liquid in the bottom before having to refil.
Justrite Plunger Dispensing Can provides a quick and safe means to moisten cloths with flammable cleaning fluids. Made of chemically-resistant Ryton™ and brass, the pump base is designed to leave less liquid in the bottom before having to refil.
  • Struttura in acciaio con verniciatura a polvere chimicamente resistente, senza piombo e di lunga durata
  • Il meccanismo della pompa intelligente agevola le operazioni di tamponamento
  • Posizionare il panno sul vassoio e premere per inumidirlo
  • Il liquido in eccesso torna in modo sicuro nel serbatoio
  • Stantuffo in Ryton™ chimicamente resistente e ottone, progettato per il massimo svuotamento possibile del serbatoio prima del riempimento
  • Il filtro perforato del piatto funge da parafiamma
  • Smontaggio e rimontaggio semplici per pulizia quotidiana
  • Disponibile con struttura in polietilene ad alta densità o in acciaio resistente di misura 24
Certifications
Omologazione FM
Specifica
Certificazione/Conformità FM, TUV
Product Type Plunger Can
Capacità (sistema imperiale) 0.25 gal.
Capacità (sistema metrico) 0.95 L
Colore Red
Da utilizzare con (applicazione) For Dispensing Flammable Liquids
Materiale Steel
Include Brass and Ryton Plunger Assembly
Altezza (sistema imperiale) 5.62 in.
Altezza (sistema metrico) 143 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 7.25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 184 mm