Learn More
Justrite™ Shelf Divider Set
Descrizione
- Yellow
- Steel
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema imperiale) | 14.17 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 36 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 5.08 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.03 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 5.16 cm |
| Colore | Yellow |
| Materiale | Steel |