Learn More
Justrite™ Solid Polyethylene Acid Cabinets: One-Door Countertop Model
Codice prodotto. 11979375
Cambia vista
Click to view available options
Door Style:
Manual-close
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Door Style Dimensione della confezione
11979375 Manual-close Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11979375 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 24004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2593.50€
    2347.77€ / pezzi 1
    Risparmia 245.73€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 02-04-2027
Superior protection against harsh acids, rust and corrosion
Feature a protective, all-welded bottom sump and a clean, sleek design to complement laboratory settings
  • Sturdy solid-wall, chemically resistant polyethylene construction with sealed sump
  • Suitable for highly aggressive liquids such as phenol, nitric acid, and sulfuric acid
  • 3-point door latch on undercounter and stand alone model offers secure closure and vapor control
  • External 5.08cm (2 in.) NPT vent/exhaust connections
  • Padlockable hasps
  • Leveling feet on all four corners
Specifica
Depth (English) Interior 16.25 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 43.2 cm
Depth (Metric) Interior 41.3 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 16.25 x 16.5 x 21.5 in. (41.3 x 41.9 x 54.6 cm)
Door Style Manual-close
Altezza (sistema imperiale) interno 21.5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 55.9 cm
Altezza (sistema metrico) interno 54.6 cm
Include Adjustable Steel leg levelers and patent pending Haz-Alert™ reflective warning labels in 3 languages
Capacità portata carico 3.96 gal. (14.9 L)
N. di sportelli 1
Peso (sistema imperiale) 26 lb.
Peso (sistema metrico) 12 kg
Larghezza (sistema imperiale) interno 16.5 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 43.2 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 41.9 cm
Colore White
Profondità (sistema imperiale) esterno 17 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 22 in.
Materiale Polyethylene
Product Type Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 17 in.