Learn More
Justrite™ Solid Polyethylene Acid Cabinets: Two-Door Undercounter Model
Codice prodotto. 11989375
Cambia vista
Click to view available options
Door Style:
Manual-close
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Door Style Dimensione della confezione
11989375 Manual-close Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11989375 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 24010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7019.25€
    5676.23€ / pezzi 1
    Risparmia 1343.02€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 02-04-2027
Superior protection against harsh acids, rust and corrosion
Feature a protective, all-welded bottom sump and a clean, sleek design to complement laboratory settings
  • Sturdy solid-wall, chemically resistant polyethylene construction with sealed sump
  • Suitable for highly aggressive liquids such as phenol, nitric acid, and sulfuric acid
  • 3-point door latch on undercounter and stand alone model offers secure closure and vapor control
  • External 5.08cm (2 in.) NPT vent/exhaust connections
  • Padlockable hasps
  • Sturdy adjustable shelf
  • Leveling feet on all four corners
Specifica
Depth (English) Interior 20.87 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 55.2 cm
Depth (Metric) Interior 53 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 20.87 x 35.5 x 35.25 in. (53 x 90.2 x 89.5 cm)
Door Style Manual-close
Altezza (sistema imperiale) interno 35.25 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 90.8 cm
Altezza (sistema metrico) interno 89.5 cm
Include Adjustable Steel leg levelers and patent pending Haz-Alert™ reflective warning labels in 3 languages
Capacità portata carico 23.77 gal. (89.9 L)
N. di sportelli 2
N. di ripiani 1
Peso (sistema imperiale) 160 lb.
Peso (sistema metrico) 73 kg
Larghezza (sistema imperiale) interno 35.5 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 91.44 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 90.2 cm
Colore White
Profondità (sistema imperiale) esterno 21.75 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 35.75 in.
Materiale Polyethylene
Product Type Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 36 in.